Principaux documents
SLW1594/04D
Replacement cover for Pyrex® Vacuum desiccator
for 200 mm plate size desiccator, joint: 24/29
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1594/04D
1 EA
316,00 €
316,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
316,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
316,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint flange24/29
joint: 24/29
Conditionnement
pkg of 1
Fabricant/nom de marque
1594/04D
SciLabware
Taille du collier
220 mm
Description générale
Glass vacuum desiccator - spare/replacement cover
  • Designed for use under vacuum
  • Sturdy construction in borosilicate glass
  • Ground glass flanges
  • Cover has a 24/29 socket to accept desiccator stopcocks
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.