Principaux documents
SLW1541/22D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
20000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1541/22D
1 EA
587,00 €
587,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
587,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
587,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint side arm29/32
Fabricant/nom de marque
1541/22D
SciLabware
Diam. du corps
288 mm
H du flacon
492 mm
Capacité
20000 mL
20000 mL
D.I. du col
59 mm
Description générale
  • Complies with ISO 4796
  • Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
  • Unground top neck to accept rubber stoppers
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.