Principaux documents
SLW1531/10D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
1000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1531/10D
5 EA
413,00 €
413,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
413,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.17
413,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
1531/10D
SciLabware
Diam. du corps
111 mm
H du flacon
200 mm
Capacité
1000 mL
1000 mL
D.I. du col
28 mm
Taille du bras latéral
9 mm
Description générale
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Caractéristiques et avantages
  • Tubular side arm for attachment of 9 mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.