Principaux documents
SLW1521/10D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1521/10D
10 EA
712,00 €
712,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
712,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
712,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Joint
joint ST/NS neck29/32
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
1521/10D
SciLabware 1521/10D
SciLabware
Diam. du flacon × H
111 mm × 214 mm , With stopper
Capacité
1000 mL
D.I. du col
29 mm
Description générale
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.