SLW1200/16M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1200/16M
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Caractéristiques
plain neck
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
1200/16M
SciLabware
Hauteur
350 mm
Diam. du bulbe
115 mm
Capacité
800 mL
800 mL
Col, D.I. × D.E.
30 mm × 34 mm
Description générale
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion