Principaux documents
SLW1140/08D
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1140/08D
10 EA
86,40 €
86,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
86,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
86,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Joint
joint neckWIDE-MOUTH
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
without cap
with printed trace code
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1140/08D
Hauteur
140 mm
D.E. du corps
85 mm
Capacité
250 mL
D.I. du col
46 mm
Description générale
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Autres remarques
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.