Principaux documents
SLW1137/08D
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1137/08D
10 EA
437,00 €
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
437,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
437,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Joint
joint neck SVL 42
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
with cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1137/08D
D.E. du corps
105 mm
Taille du bouchon
42
Capacité
500 mL
H du flacon
160 mm
Description générale
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Autres remarques
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.