Principaux documents
SLW1070/28D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
2000 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1070/28D
10 EA
478,00 €
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
478,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
478,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Caractéristiques
narrow neck
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
1070/28D
SciLabware
Hauteur
250 mm
Diam. du corps
166 mm
Capacité
2,000 mL
2000 mL
2000 mL
D.I. du col
45 mm
Description générale
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Caractéristiques et avantages
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from PYREX® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
  • 12000 ml and 20000 ml flasks are supplementary to the ISO range
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.