Principaux documents
SLW1015/04D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
100 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1015/04M
10 EA
65,70 €
65,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
65,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
65,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
graduated
Fabricant/nom de marque
1015/04D
SciLabware
Hauteur
80 mm
D.E.
48 mm
Capacité
100 mL
Description générale
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.