Principaux documents
SIK7907-10
Sigma-Aldrich
Propylenediphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H10O6P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.03
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
InChI
1S/C3H10O6P2/c1-3(11(7,8)9)2-10(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)/p-4/t3-/m0/s1
Clé InChI
DZQCAOQMXPROIJ-VKHMYHEASA-J
Application
This molecule is used as a crosslinking agent.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable