Principaux documents
SIK7124-10.4
Sigma-Aldrich
Oleoxein +
100 ML
419,00 €
419,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
419,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
419,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Application
Water and oil repellent treatment for metals, metal oxides and alloys. Solution for nanocoating used to create omniphobic surfaces in electronic devices for passivation.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C