Key Documents
SIK2101-10
Sigma-Aldrich
[1,1′-Biphenyl]-2,2′,4,4′,6,6′-hexacarboxylic acid - H6BPHC
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H10O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.26
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable