Principaux documents
S996491
N-(1-TERT-BUTYLAMINO-2,2,2-TRICHLORO-ETHYL)-4-METHOXY-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.679
Numéro MDL:
Autres remarques