Principaux documents
S991279
3-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-METHOXY-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Cl3N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.667
Numéro MDL:
70,50 €