Documents
S990620
2-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(4-NITRO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl3N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.638
Numéro MDL:
Autres remarques