Principaux documents
S987174
PHENYL TETRADECYL ETHER
AldrichCPR
S987174-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S987174-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H34O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.493
Numéro MDL:
158,00 €