Principaux documents
S985694
N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)-3-NITRO-BETA-OXOBENZENEPROPIONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.327
Numéro MDL:
Autres remarques