Principaux documents
S983314
1,4-DIDODECYLPIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H58N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.788
Numéro MDL:
Pour en savoir plus sur le produit S983314, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique