Principaux documents
S982253
PHENYL 4-CHLORO-1-HYDROXY-2-NAPHTHOATE
AldrichCPR
S982253-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S982253-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H11ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.728
Numéro MDL:
41,40 €