Principaux documents
S981478
1-BENZOYL-4-(2-CYANOETHYL)-3-THIOSEMICARBAZIDE
AldrichCPR
10MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H12N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.308
Numéro MDL:
70,50 €