Principaux documents
S96912
RCL S96912
AldrichCPR
S96912-100MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S96912-100MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H20O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.413
Numéro MDL:
160,00 €