Principaux documents
S96629
1-(4-BENZYLOXY-2-HYDROXY-3-METHYL-PHENYL)-PROPAN-1-ONE
AldrichCPR
S96629-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S96629-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.331
Numéro MDL:
178,00 €