Principaux documents
S961515
4,5-EPOXY-3-CHOLESTANONE
AldrichCPR
S961515-100MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S961515-100MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C27H44O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.651
Numéro MDL:
178,00 €