Principaux documents
S960268
DIACETONE-D-GALACTURONIC ACID
AldrichCPR
S960268-5MG
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S960268-5MG
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.273
Numéro MDL:
142,00 €