Principaux documents
S949604
1-(4-METHOXYPHENYL)-2-PHENYLETHANOL
AldrichCPR
S949604-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S949604-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.294
Numéro MDL:
178,00 €