Principaux documents
S946176
1,1'-(SULFONYLBIS)4,1-PHENYLENEOXY-4,1-PHENYLENE)BIS(2-PHENYLETHANEDIONE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C40H26O8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
666.712
Numéro MDL:
Autres remarques