Principaux documents
S945072
4-(1H-BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYLAMINO)BENZOIC ACID
AldrichCPR
50MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.277
Numéro MDL:
160,00 €