Principaux documents
S940712
1,2-BIS(4-METHYLPHENYL)DITELLANE
AldrichCPR
50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14Te2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.468
Numéro MDL:
178,00 €