Principaux documents
S934852
2-(CHLOROMETHYL)BENZIMIDAZOLE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S934852-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S934852-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H8Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.072
Numéro MDL:
178,00 €