Principaux documents
S930245
1-(4-(4-NITROPHENYLAZO)PHENYL)OCTAHYDROAZOCINE
AldrichCPR
5MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.413
Numéro MDL:
70,50 €