Principaux documents
S929409
4-(2,6-DIMETHYL-4-(2-ISOINDOLINYL)PHENYLAZO)BENZONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.443
Numéro MDL:
Autres remarques