Principaux documents
S929204
4-METHOXY-3'-NITROAZOBENZENE
AldrichCPR
50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.251
Numéro MDL:
178,00 €