Principaux documents
S926108
ETHYL 2-(3-BUTEN-1-YL)ACETOACETATE
AldrichCPR
50MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.237
Numéro MDL:
70,50 €