Principaux documents
S925896
4,4'-BIS(4-METHOXYPHENYL)TETRATHIAFULVALENE
AldrichCPR
S925896-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S925896-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H16O2S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
416.605
Numéro MDL:
158,00 €