Principaux documents
S923354
2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H23BF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.143
Numéro MDL:
29,20 €