Key Documents
S923095
4'-(BIS(2-HYDROXYETHYL)AMINO)-2'-CHLORO-4-NITROAZOBENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17ClN4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.791
Numéro MDL:
Autres remarques