Principaux documents
S921246
1,3-DIPHENYLNAPHTHO(2,1-B)PYRYLIUM TETRAFLUOROBORATE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C25H17BF4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.218
Numéro MDL:
29,20 €