Principaux documents
S915874
(4-BROMOPHENYL)PHOSPHONIC ACID
AldrichCPR
S915874-5MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S915874-5MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H6BrO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.991
Numéro MDL:
160,00 €