Principaux documents
S915750
(M-TOLYL)PHOSPHONIC ACID
AldrichCPR
S915750-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S915750-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H9O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.122
Numéro MDL:
178,00 €