Principaux documents
S913324
1-(DIPHENYLMETHYL)-3-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H17F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.378
Numéro MDL:
Autres remarques