Principaux documents
S912654
1-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(2-METHYLCYCLOHEXYL)UREA
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H21ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.8
Numéro MDL:
29,20 €