Key Documents
S907731
4,4'-((3-NITROPHENYL)METHYLENE)BIS(N,N-DIMETHYLANILINE)
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.475
Numéro MDL:
Autres remarques