Principaux documents
S904996
2'-CHLORO-5'-(TRIFLUOROMETHYL)-1-CYCLOHEXANECARBOXANILIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H15ClF3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.73
Numéro MDL:
Autres remarques