Key Documents
S904643
3,4-DICHLORO-N-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7Cl2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.157
Numéro MDL:
Autres remarques