Principaux documents
S897477
ETHYL 2-AMINO-1,6-DIHYDRO-6-OXO-4-PYRIMIDINEACETATE
AldrichCPR
S897477-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S897477-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H11N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.195
Numéro MDL:
178,00 €