Principaux documents
S896578
2,2'-METHYLENEBIS(5,5-DIMETHYL-3-HYDROXY-2-CYCLOHEXEN-1-ONE)
AldrichCPR
S896578-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S896578-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H24O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.378
Numéro MDL:
29,20 €