Documents
S896152
(ETHOXY(ETHOXYCARBONYL)METHYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26ClO3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.9
Numéro MDL:
Autres remarques