Principaux documents
S881139
DIETHYL 2-BROMO-2-(BROMOMETHYL)MALONATE
AldrichCPR
S881139-50MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S881139-50MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H12Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.99
Numéro MDL:
70,50 €