Principaux documents
S878898
2-BROMO-ALPHA-CYANO-4,5-(METHYLENEDIOXY)CINNAMAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H7BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.094
Numéro MDL:
Autres remarques