Principaux documents
S878790
2-(BENZYLAMINO)-4'-BROMO-3'-METHYLACETANILIDE
AldrichCPR
S878790-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S878790-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H17BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.231
Numéro MDL:
29,20 €